Hlavní dokumenty
607487
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,d
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyma:
Formic-13C,d acid, sodium salt
About This Item
Lineární vzorec:
D13CO2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
70.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
form
solid
mp
259-262 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Na+].[2H][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1D;
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-PZAJRUEUSA-M
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)