606901
Salicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
2-Hydroxybenzoic acid-α-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
158-161 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-CDYZYAPPSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)