Merck
43825
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
Synonyma:
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
2-(HO)13C6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.08
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
format
neat
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
LC-MS identity conforms
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)