606839
ISOGRO®-13C,15N Powder -Growth Medium
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
storage temp.
−20°C
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Související obsah
Analýza struktury proteinů pomáhá identifikovat biomarkery nemocí a cíle léčiv, které jsou klíčové pro terapeutickou léčbu.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.