606472
4-Hydroxybenzoic acid-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
mp
214-215 °C (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
FJKROLUGYXJWQN-BNUYUSEDSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)