605190
DL-Homocystine-1,1′-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
DL-Homocysteine dimer-1,1′-13C2
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
NC(CCSSCCC(N)[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i7+1,8+1
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-BFGUONQLSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c