604968
L-Glutamic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
(S)-2-Aminopentanedioic acid-1-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-1-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-YTCQKPCCSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)