Hlavní dokumenty
604534
Sigma-Aldrich
Cyanamide-13C solution
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Lineární vzorec:
H2N13CN
Molekulová hmotnost:
43.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
concentration
50 wt. % in H2O
mass shift
M+1
SMILES string
N[13C]#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1
InChI key
XZMCDFZZKTWFGF-OUBTZVSYSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)