604011
Glycolic acid-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyma:
Hydroxyacetic acid-13C2
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
O[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-ZDOIIHCHSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)