Hlavní dokumenty
603864
Sigma-Aldrich
p-Toluic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
4-Methylbenzoic acid-α-13C
About This Item
Lineární vzorec:
CH3C6H413CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
bp
274-275 °C
mp
177-180 °C
mass shift
M+1
SMILES string
Cc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI key
LPNBBFKOUUSUDB-VJJZLTLGSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)