Hlavní dokumenty
603856
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC7H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
201 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Nc1ccc(C[13C](O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)/i8+1
InChI key
CSEWAUGPAQPMDC-VJJZLTLGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)