603481
Ethanol-1-13C
95% in H2O, 99 atom % 13C
Synonyma:
Ethyl alcohol-1-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
concentration
95% in H2O
refractive index
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)