Hlavní dokumenty
600016
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-13C,d3-benzyl-α-13C,α,α-d2 bromide
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyma:
1-Bromoethyl-3-methoxy-13C,d3-benzene-α-13C,α,α-d2
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C2C6D5H4BrO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
152 °C (lit.)
density
1.486 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3,6+1D2
InChI key
ZKSOJQDNSNJIQW-KJVVDLQLSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)