Hlavní dokumenty
597872
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-6-bromopyridine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6BrNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
51-55 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
InChI key
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)