596396
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Lineární vzorec:
H318O4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
Doporučené produkty
isotopic purity
95 atom % 18O
concentration
~80 wt. % in H218O
mass shift
M+8
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)