Hlavní dokumenty
595047
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-difluorobenzoate
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6F2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
172.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
density
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)