Hlavní dokumenty
594423
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-5-formylbenzodioxole
97%
Synonyma:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H4F2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5000 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
density
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
InChI key
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)