Hlavní dokumenty
591327
Sigma-Aldrich
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
About This Item
Lineární vzorec:
(C7H6F6O2)n
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
solid
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
transition temp
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
solubility
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Application
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.