Přeskočit na
705314
Poly(glycidyl methacrylate)
Mn 10,000-20,000
Akční nabídka
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[C7H10O3]n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
3 400,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mol wt
Mn 10,000-20,000
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.381
mp
274-280 °C
SMILES string
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI key
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
591327591637182265
description
Mn 10,000-20,000
description
-
description
-
description
-
refractive index
n20/D 1.381
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
refractive index
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
274-280 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mol wt
Mn 10,000-20,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
feature
hydrophobic
feature
-
feature
-
feature
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?