588539
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonyma:
Butyl-4,4,4-d3 alcohol
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
bp
116-118 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
density
0.843 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)