586331
Sodium benzoate-d5
98 atom % D
Synonyma:
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5 sodium salt
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-GWVWGMRQSA-M
Související kategorie
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)