586056
Lauric acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
Dodecanoic acid-1,2-13C2
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
CCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-ALQHTKJJSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113.00 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)