Key Documents
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocoumarin
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H5NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
184-188 °C (lit.)
SMILES string
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
InChI key
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c