Merck
214671
3-Acetylcoumarin
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-541-6
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
119-122 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-7(12)9-6-8-4-2-3-5-10(8)14-11(9)13/h2-6H,1H3
InChI key
CSPIFKKOBWYOEX-UHFFFAOYSA-N
General description
FTIR and FT-Raman spectra of 3-acetylcoumarin has been reported. 3-Acetylcoumarin undergoes condensation with aryl aldehydes in chloroform in the presence of piperidine to yield coumarin derivatives containing 4-arylbut-3-en-2-one moiety.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)