Key Documents
574694
Sigma-Aldrich
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyma:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H17BO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
248.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
206-210 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-6-9(8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c