Přejít k obsahu
456764
3-Carboxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyma:
μ-Carboxyphenylboronic acid, 3-(Dihydroxyborane)benzoic acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CC6H4B(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
165.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
mp
243-247 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OB(O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI key
DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Carboxyphenylboronic acid can be used as a substrate in the preparation of:
  • Biaryl derivatives by reacting with bromoaniline through the Suzuki-Miyaura coupling reaction.
  • Boronic acid-functionalized block copolymer.
  • 1H-Imidazo[1,2-a]quinoxaline derivatives.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)