Hlavní dokumenty
546887
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-thiocyanatobenzothiazole
≥95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5N3S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
mp
194-197 °C (lit.)
functional group
thiocyanate
thioether
SMILES string
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)