Hlavní dokumenty
545457
Sigma-Aldrich
5-Decyn-1-ol
97%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC#CCCCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-4,7-10H2,1H3
Inchi Key
RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)