Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 010,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
(OH)2C6H3CONHNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
5 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
mp
247-250 °C (lit.)
functional group
amine, hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
InChI key
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide is a phenolic hydrazide. 2,4-Dihydroxybenzohydrazide can be prepared by employing ethyl 2,4-dihydroxybenzoate and hydrazine hydrate as starting reagent.
Application
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide may be used in the synthesis of:
- 2,4-dihydroxy-N′-(4-methoxybenzylidene)benzohydrazide
- 2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide
- (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate
- [N′-(5-chloro-2-oxidobenzyl-κO)-2,4-dihydroxybenzohydrazidato-κ2N′,O](methanol-κO)dioxidomolybdenum(VI)–4,4′-bipyridine
- (E)-N′-(3,4-dimethoxybenzylidene)-2,4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥97.0% (T) | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥97.0% (T) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 247-250 °C (lit.) | mp 77-81 °C (lit.) | mp 197-200 °C (dec.) (lit.) | mp ~205 °C (dec.) (lit.) |
| functional group hydrazine, amine | functional group ester | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?