Hlavní dokumenty
536776
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 10.0 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Lineární vzorec:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
934685.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
description
amino surface groups
Quality Level
form
liquid
mol wt
generation 10.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
5 wt. % in methanol
no. Surface Groups
4096
storage temp.
2-8°C
Physical form
Contains 4096 surface primary amino groups.
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)