Přeskočit na
528072
Propylene glycol diacetate
≥99.7%
Akční nabídka
Synonyma:
DOWANOL® PGDA, 1,2-Diacetoxypropane, 1,2-Propanediol diacetate, Propylene diacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 670,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OCOCH3)CH2OCOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-817-6
Beilstein/REAXYS Number:
1768914
MDL number:
1 670,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.7%
autoignition temp.
808 °F
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
General description
Propylene glycol diacetate is a non ionic water soluble surfactant.
Application
Propylene glycol diacetate may be used as an emulsifier, solubilizer or solvent in pharmaceuticals.
Legal Information
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
484431202339310328
description
≥99.7%
description
ReagentPlus®, ≥99.5%
description
average Mn ~2,000
description
anhydrous, 99.7%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
autoignition temp.
808 °F
autoignition temp.
669 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
851 °F
feature
hydrophobic
feature
-
feature
hydrophobic
feature
-
assay
≥99.7%
assay
≥99.5%
assay
-
assay
99.7%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylene glycol diacetate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
188.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
87 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?