527009
(4-Phenylthiophenyl)diphenylsulfonium triflate
Synonyma:
(4-Phenylthiophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Doporučené produkty
mp
81-85 °C (lit.)
Quality Level
λmax
298 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19S2.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
WEYUQUMMYNRIPP-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?