Hlavní dokumenty
511099
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) trimethylacetate, dimer
≥99.9% trace metals basis
Synonyma:
Tetrakis(pentanoato)dirhodium
About This Item
Lineární vzorec:
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
610.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥99.9% trace metals basis
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)