Hlavní dokumenty
499455
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzylzinc chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Lineární vzorec:
C2H5OC6H4CH2ZnCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
concentration
0.5 M in THF
density
0.946 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.0 °F
flash_point_c
-17.22 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)