Hlavní dokumenty
497614
Sigma-Aldrich
2-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H15BrZn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
280.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
1.018 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]C1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h1,7-10H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-,10+;;
InChI key
HHXSMOCPPVCAHH-DHNWFJROSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)