Hlavní dokumenty
703524
Sigma-Aldrich
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
Synonyma:
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11LiO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
concentration
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
density
0.73 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
15.1 °F
flash_point_c
-9.4 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)