492876
L-Alanine-12C3
99.9 atom % 12C
About This Item
Doporučené produkty
description
13C-depleted
Quality Level
isotopic purity
99.9 atom % 12C
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
availability
available only in Japan
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
[12CH3][12C@H](N)[12C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+0,2+0,3+0
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-BWIFZRRMSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)