488518
Chloroacetic acid-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
1.613 g/mL
mass shift
M+2
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-ZDOIIHCHSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?