Hlavní dokumenty
488356
Sigma-Aldrich
Succinic acid-d6
98 atom % D
Synonyma:
Butanedioic acid-d6
About This Item
Lineární vzorec:
DO2C(CD2)2CO2D
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4