Přejít k obsahu
293075
Succinic acid-2,2,3,3-d4
98 atom % D
Synonyma:
Butanedioic acid-2,2,3,3-d4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCD2CD2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-LNLMKGTHSA-N
General description
Succinic acid-2,2,3,3-d4 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Environmental monitoring applications
- Chemical synthesis of labeled compounds
- Quality control reference standards
- Advanced materials research and development
Features and Benefits
Features
- High reactivity for diverse applications
- Supports innovative pharmaceutical research
- Produces minimal by-products in reactions
- Suitable for various biological studies
Benefits
- Streamlines the pharmaceutical development process
- Enhances effectiveness of biological assays
- Improves accuracy in metabolic studies
- Supports advancements in personalized medicine
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)