Hlavní dokumenty
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D, 95% (CP)
Synonyma:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9D17HNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
for ESR-spectroscopy
isotopic purity
97 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mp
69-71 °C (lit.)
mass shift
M+17
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
InChI key
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,spleen
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
TEMPO 98%
Sigma-Aldrich
214000
TEMPO