487635
Isovaleric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
3-Methylbutyric acid-1-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)C[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i5+1
InChI key
GWYFCOCPABKNJV-HOSYLAQJSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)