Doporučené produkty
assay
95%
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO/c16-10-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,16H,9-10H2
InChI key
IIKVAWLYHHZRGV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)