Hlavní dokumenty
474150
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8F4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.366 (lit.)
bp
50 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C6H8F4O2/c7-5(8)6(9,10)3-11-1-4-2-12-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
DATKALAKXGFGPI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.