Merck
77386
2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate
≥97.0% (T)
Synonyma:
BEP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9BBrF4N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
273.86
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-900-2
Beilstein/REAXYS Number:
4059265
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
103-107 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
bromo
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[n+]1ccccc1Br
InChI
1S/C7H9BrN.BF4/c1-2-9-6-4-3-5-7(9)8;2-1(3,4)5/h3-6H,2H2,1H3;/q+1;-1
InChI key
YJDXVQLBIAJTHP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate is a coupling reagent employed in the synthesis of amides and esters through amidation and esterification reactions, respectively. It is generally prepared by the reaction of triethyloxonium tetrafluoroborate with 2?bromo pyridine.
Application
2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate can be used as a coupling reagent for:
  • The synthesis of N-methylated peptides in solution and solid phase.
  • The synthesis of cyclosporin A fragment and dolastatin 15 pentapeptide moiety.
Other Notes
Coupling reagent for peptide synthesis; less racemization and faster reaction than with other reagents;e.g. BOP, PyBrOP, PyClU, BTFFH, CMBI
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)