Hlavní dokumenty
461431
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid
98%
Synonyma:
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)succinamidic acid
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CH(CH3)NHCOCH2CH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.25
Beilstein/REAXYS Number:
3205511
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)