Hlavní dokumenty
458937
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
98%
Synonyma:
Methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H21NO5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
ether
SMILES string
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1
InChI key
ZNBUXTFASGDVCL-MRVPVSSYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)