Přeskočit na
454338
Dicyclopentadiene
contains BHT as stabilizer
Synonyma:
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
896,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 430,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 820,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 190,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-052-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1904092
Assay:
≥96.0%
Form:
liquid
896,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥96.0%
Quality Segment
form
liquid
contains
BHT as stabilizer
bp
170 °C ((lit.)), 170 °C (lit.)
mp
33 °C ((lit.)), 33 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 0.02 g/L at 25 °C
density
0.986 g/mL at 25 °C ((lit.)), 0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
[1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1], 1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
InChI key
[HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N], HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
General description
Dicyclopentadiene(DCPD) is a dimer of cyclopentadiene composed of two unsaturated double bonds(one in the norbornene ring and one in the cyclopentene ring). DCPT is used inpolymers by itself and with other hydrocarbons. It is also employed in pharmaceuticals,elastomers, polycarbonates, and polyester resins.
Application
Dicyclopentadiene may be used:
  • In the preparation of CF/p-DCPD ((carbon fiber/ poly-dicyclopentadiene) composites by VARTM (vacuum-assisted resin transfer molding) process.
  • In the preparation of η5-cyclopentadienyltris(dimethylamido)zirconium catalyst.
  • In the synthesis of cellulose – maleic anhydride– dicyclopentadiene copolymer matrix by free radical polymerization.
Features and Benefits
DCPD has the following advantages over orthophthalic andisophthalic polyesters:
  • Low shrinkage
  • Cost-effective
  • Reduced emissions of styrene
  • Fast curing in thin layers.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
129828424471473146
description
contains BHT as stabilizer
description
93%
description
~85%
description
solid
assay
≥96.0%
assay
93%
assay
~85%
assay
-
solubility
water: slightly soluble 0.02 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
33 °C (lit.), 33 °C ((lit.))
mp
−51 °C (lit.)
mp
-
mp
-
bp
170 °C (lit.), 170 °C ((lit.))
bp
200 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
-
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.), 0.986 g/mL at 25 °C ((lit.))
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclopentadiene
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
89.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
32 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?