Přejít k obsahu
424471
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
~85%
Synonyma:
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
~85%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
~85%
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3
InChI key
VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene is a tetra substituted 1,3-cyclopentadiene. It participates in the synthesis of resin-bound tetramethylcyclopentadienes.
Application
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene may be used as a starting material in the synthesis of 1,7,8,9-tetramethyl-4-oxa-tricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione.
Other Notes
remainder mixture of isomers
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)