Hlavní dokumenty
451959
Sigma-Aldrich
Ammonium bromide-81Br
90 atom % 81Br
About This Item
Lineární vzorec:
NH481Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
90 atom % 81Br
form
solid
mass shift
M+2 (based on a bromine mass number of 79)
SMILES string
N.[81BrH]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i1+1;
InChI key
SWLVFNYSXGMGBS-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)